2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC3295-250MG
PC3295-1G
PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA
92.8
EUR
APOSPC3295-250MG
APOSPC3295-1G
APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃F₅O MW: 198,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236266 Núm. CAS: 116640-12-1 UN: 1760 ADR: 8,III |