4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32950-1G PC32950-250MG
APOSPC32950-1GEA 543 EUR
APOSPC32950-1G APOSPC32950-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD21099968
Núm. CAS: 1353855-10-3