5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32952-1G PC32952-250MG
APOSPC32952-1GEA 543 EUR
APOSPC32952-1G APOSPC32952-250MG
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19439948
Núm. CAS: 1345035-29-1