4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC32953-1G PC32953-250MG PC32953-5G
APOSPC32953-1GEA 75.4 EUR
APOSPC32953-1G APOSPC32953-250MG APOSPC32953-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₄F₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28790571
Núm. CAS: 1807192-90-0
UN: 3265
ADR: 8,III