Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32954-1G PC32954-250MG PC32954-5G
APOSPC32954-1GEA 174 EUR
APOSPC32954-1G APOSPC32954-250MG APOSPC32954-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23707534
Núm. CAS: 1427440-57-0