3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32955-1G PC32955-250MG
APOSPC32955-1GEA 654 EUR
APOSPC32955-1G APOSPC32955-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
MW: 210.101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066754
Núm. CAS: 104044-26-0