5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32957-100MG PC32957-1G PC32957-250MG
APOSPC32957-100MGEA 87 EUR
APOSPC32957-100MG APOSPC32957-1G APOSPC32957-250MG
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Formula: C₉H₇FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD13191851
Núm. CAS: 944742-29-4