4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32958-1G
PC32958-250MG
APOSPC32958-1GEA
427
EUR
APOSPC32958-1G
APOSPC32958-250MG
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula:
C₇H₄FIN₂ MW: 262,023 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD27986882 Núm. CAS: 1638765-44-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...