5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
PC32959-1G PC32959-250MG
APOSPC32959-1GEA 424 EUR
APOSPC32959-1G APOSPC32959-250MG
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18261162
Núm. CAS: 1174323-34-2