Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulphonyl] glycine
PC32961-100MG PC32961-250MG
APOSPC32961-100MGEA 405 EUR
APOSPC32961-100MG APOSPC32961-250MG
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate 97%
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate
Formula: C₇H₆F₉NO₄S
MW: 371.177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32011191
Núm. CAS: 159381-10-9