2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32966-1G PC32966-250MG
APOSPC32966-1GEA 250 EUR
APOSPC32966-1G APOSPC32966-250MG
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Formula: C₈H₇F₂N₃
MW: 183,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28665942
Núm. CAS: 891831-55-3