1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32975-1G PC32975-250MG
APOSPC32975-1GEA 386 EUR
APOSPC32975-1G APOSPC32975-250MG
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₉FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23696666
Núm. CAS: 169547-81-3