1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32976-1G PC32976-250MG
APOSPC32976-1GEA 386 EUR
APOSPC32976-1G APOSPC32976-250MG
1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one ≥95%
1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₉FN₂O
MW: 180,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23696665
Núm. CAS: 1190281-65-2