1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32977-1G PC32977-250MG
APOSPC32977-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32977-1G APOSPC32977-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈F₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23696668
Núm. CAS: 162748-23-4