1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32980-1G PC32980-250MG
APOSPC32980-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32980-1G APOSPC32980-250MG
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈ClFN₂O
MW: 214,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23696674
Núm. CAS: 848759-04-6