1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32981-1G PC32981-250MG
APOSPC32981-1GEA 102 EUR
APOSPC32981-1G APOSPC32981-250MG
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23696675
Núm. CAS: 1554285-69-6