1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32982-100MG PC32982-1G PC32982-250MG
APOSPC32982-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC32982-100MG APOSPC32982-1G APOSPC32982-250MG
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Formula: C₁₀H₁₀F₂N₂O₂
MW: 228,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24189778
Núm. CAS: 1550059-18-1