6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC3313-100MG PC3313-250MG
APOSPC3313-100MGEA 161 EUR
APOSPC3313-100MG APOSPC3313-250MG
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Formula: C₁₂H₅ClF₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801347
Núm. CAS: 1031928-92-3