3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(4-Fluorophenyl)pyridazin-3-amine, 1-(6-Aminopyridazin-3-yl)-4-fluorobenzene
PC3314-100MG PC3314-250MG
APOSPC3314-100MGEA 210 EUR
APOSPC3314-100MG APOSPC3314-250MG
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Formula: C₁₀H₈FN₃
Pto. de fusión: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801351
Núm. CAS: 105538-07-6