2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC3315-100MG PC3315-250MG
APOSPC3315-100MGEA 210 EUR
APOSPC3315-100MG APOSPC3315-250MG
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Formula: C₁₂H₈ClF₃N₂O₄S
MW: 368,716 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367011
Núm. CAS: 856250-49-2