3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC3316-100MG PC3316-250MG
APOSPC3316-100MGEA 239 EUR
APOSPC3316-100MG APOSPC3316-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Formula: C₅H₃F₃N₂O₃S
MW: 228,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461637
Núm. CAS: 1031928-95-6