Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: HFPO hexamer methyl ester
PC3336-25G PC3336-5G
APOSPC3336-25GEA 633 EUR
APOSPC3336-25G APOSPC3336-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester
Formula: C₁₉H₃F₃₅O₇
MW: 1008,167 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C (0,6 mm Hg)
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038871
Núm. CAS: 1005033-64-6