2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC3361-1G PC3361-250MG
APOSPC3361-1GEA 198 EUR
APOSPC3361-1G APOSPC3361-250MG
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₀FNO
MW: 203,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907672
Núm. CAS: 444120-93-8