4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 4-[(2-fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3363-1G PC3363-250MG
APOSPC3363-1GEA 335 EUR
APOSPC3363-1G APOSPC3363-250MG
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₇H₂₄FN₃O₄
MW: 353.389 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09952120
Núm. CAS: 952285-82-4