4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl 4-[(4-amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3364-100MG
PC3364-500MG
APOSPC3364-100MGEA
102
EUR
APOSPC3364-100MG
APOSPC3364-500MG
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formula:
C₁₇H₂₆FN₃O₂ MW: 323.406 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09952121 Núm. CAS: 952285-83-5 |