1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3365-250MG PC3365-500MG
APOSPC3365-250MGEA 648 EUR
APOSPC3365-250MG APOSPC3365-500MG
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907668
Núm. CAS: 861881-17-6