1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3413-1G
PC3413-250MG
APOSPC3413-1GEA
210
EUR
APOSPC3413-1G
APOSPC3413-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formula:
C₁₂H₈ClF₃N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09879946 Núm. CAS: 921939-09-5 |