2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3421-1G PC3421-250MG PC3421-5G
APOSPC3421-1GEA 71.2 EUR
APOSPC3421-1G APOSPC3421-250MG APOSPC3421-5G
2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
2-(Difluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
MW: 160,118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236234
Núm. CAS: 53104-96-4