2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3434-250MG PC3434-1G PC3434-5G
APOSPC3434-250MGEA 183 EUR
APOSPC3434-250MG APOSPC3434-1G APOSPC3434-5G
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236252
Núm. CAS: 237761-82-9