2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
PC3439-100G PC3439-25G PC3439-5G
APOSPC3439-100GEA 379 EUR
APOSPC3439-100G APOSPC3439-25G APOSPC3439-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₃
MW: 248,842 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276828
Núm. CAS: 957062-89-4