4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide, N-[2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide
PC3443-250MG PC3443-50MG
APOSPC3443-250MGEA 122 EUR
APOSPC3443-250MG APOSPC3443-50MG
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
4-Acetamido-3-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BFNO₃
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878424
Núm. CAS: 269410-27-7