1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3461-1G PC3461-250MG
APOSPC3461-1GEA 673 EUR
APOSPC3461-1G APOSPC3461-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₈F₃N·ClH
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035860
Núm. CAS: 266359-12-0