1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoroethyl)piperidin-4-ol
PC3464-1G PC3464-500MG
APOSPC3464-1GEA 822 EUR
APOSPC3464-1G APOSPC3464-500MG
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Formula: C₇H₁₄FNO
MW: 147,191 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751123
Núm. CAS: 492446-45-4