4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3466-1G PC3466-250MG
APOSPC3466-1GEA 603 EUR
APOSPC3466-1G APOSPC3466-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
Formula: C₈H₆FNO
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368139
Núm. CAS: 288386-04-9