2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC3475-1G PC3475-250MG
APOSPC3475-1GEA 279 EUR
APOSPC3475-1G APOSPC3475-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅
MW: 275.013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236262
Núm. CAS: 213203-85-1
UN: 3265
ADR: 8 III