2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3477-1G PC3477-250MG
APOSPC3477-1GEA 219 EUR
APOSPC3477-1G APOSPC3477-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236260
Núm. CAS: 238403-50-4