1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3491-1G PC3491-250MG
APOSPC3491-1GEA 703 EUR
APOSPC3491-1G APOSPC3491-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07784289
Núm. CAS: 473732-59-1