2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3502-1G PC3502-250MG
APOSPC3502-1GEA 62.5 EUR
APOSPC3502-1G APOSPC3502-250MG
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆FNO₄S
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08692411
Núm. CAS: 252561-33-4