4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3536-1G PC3536-5G
APOSPC3536-1GEA 133 EUR
APOSPC3536-1G APOSPC3536-5G
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
4-(Difluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236236
Núm. CAS: 87789-47-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III