2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3541-10G PC3541-5G
APOSPC3541-10GEA 445 EUR
APOSPC3541-10G APOSPC3541-5G
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₄BrCl₂FO
MW: 285,925 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368755
Núm. CAS: 886762-53-4
UN: 1759
ADR: 8,III