2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3545-25G PC3545-5G
APOSPC3545-25GEA 173 EUR
APOSPC3545-25G APOSPC3545-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene
Formula: C₁₂H₉FN₂O₂
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741396
Núm. CAS: 28898-02-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III