2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Chloroethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, 5-Chloro-1,1,1-trifluoro-3-oxapentane
PC3546-1G PC3546-5G
APOSPC3546-1GEA 121 EUR
APOSPC3546-1G APOSPC3546-5G
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formula: C₄H₆ClF₃O
Pto. Ebullición: 114…115 °C
Densidad: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462515
Núm. CAS: 1537-70-8
UN: 1993
ADR: 3,III