4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3547-1G PC3547-250MG PC3547-5G
APOSPC3547-1GEA 429 EUR
APOSPC3547-1G APOSPC3547-250MG APOSPC3547-5G
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08741397
Núm. CAS: 35175-79-2
UN: 1993
ADR: 3,III