2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Borono-4-fluorobenzohydrazide, 2-Fluoro-5-(hydrazinecarbonyl)phenylboronic acid
PC3561-1G PC3561-5G
APOSPC3561-1GEA 345 EUR
APOSPC3561-1G APOSPC3561-5G
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFN₂O₃
MW: 197,959 g/mol
Pto. de fusión: 183…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436072
Núm. CAS: 874289-56-2