1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3567-1G PC3567-5G
APOSPC3567-1GEA 98.6 EUR
APOSPC3567-1G APOSPC3567-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol
Formula: C₈H₅F₁₃S
MW: 380,17 g/mol
Pto. Ebullición: 112…114 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792427
Núm. CAS: 34451-26-8