7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dihydro-7-fluoro-3-(hydroxyimino)-2H-indol-2-one, 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione 3-oxime
PC3583-1G
PC3583-25G
PC3583-5G
APOSPC3583-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3583-1G
APOSPC3583-25G
APOSPC3583-5G
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
7-Fluoroisatin-3-oxime
Formula:
C₈H₅FN₂O₂ Pto. de fusión: 207…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02951896 Núm. CAS: 143884-84-8 |