3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2,3-diamino-5-fluorobenzene, 3-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine
PC3592-1G
PC3592-5G
PC3592-25G
APOSPC3592-1GEA
23.2
EUR
APOSPC3592-1G
APOSPC3592-5G
APOSPC3592-25G
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formula:
C₆H₆BrFN₂ MW: 205,028 g/mol Pto. de fusión: 70,3…70.6 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08741398 Núm. CAS: 115440-10-3 |