2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3608-1G PC3608-5G
APOSPC3608-1GEA 157 EUR
APOSPC3608-1G APOSPC3608-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine
Formula: C₃H₃F₆N
Pto. Ebullición: 57…58 °C
Densidad: 1,5442 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460498
Núm. CAS: 1619-92-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II