4,4,4-Trifluorobutylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,4-Trifluorobutan-1-amine hydrochloride
PC3636-1G
PC3636-250MG
PC3636-5G
APOSPC3636-1GEA
139
EUR
APOSPC3636-1G
APOSPC3636-250MG
APOSPC3636-5G
4,4,4-Trifluorobutylamine hydrochloride 95%
4,4,4-Trifluorobutylamine hydrochloride
Formula:
C₄H₈F₃N·ClH MW: 163,569 g/mol Pto. de fusión: 180…186 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258951 Núm. CAS: 84153-82-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...