4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromophenyl triflate
PC3638-25G
APOSPC3638-25GEA 0 EUR
APOSPC3638-25G
4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₄BrF₃O₃S
MW: 305,069 g/mol
Pto. Ebullición: 112…113 °C (151 mm Hg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784325
Núm. CAS: 66107-30-0